3-(3-fluorphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 110 DKK
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
3-(3-fluorphenyl)propionsyre 98%
3-(3-fluorphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
Kogepunkt: 125 °C/10.5mmHg
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310821
CAS-nummer: 458-45-7