3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chlorotetrafluoropyridine
PC2026P-25G PC2026P-5G
APOSPC2026P-25GEA 305 DKK
APOSPC2026P-25G APOSPC2026P-5G
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin 98%
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin
Formel: C₅ClF₄N
Molekylvægt: 185.51 g/mol
Kogepunkt: 118…121 °C
Massefylde: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010624
CAS-nummer: 1735-84-8