2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 933 DKK
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Kogepunkt: 120 °C/0,3mmHg
Smeltepunkt: 52…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068143
CAS-nummer: 175137-19-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III