2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2015-1G PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 535 DKK
APOSPC2015-1G APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₃IN
Kogepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972658
CAS-nummer: 105202-02-6