3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201386-100MG PC201386-250MG PC201386-1G
APOSPC201386-100MGEA 830 DKK
APOSPC201386-100MG APOSPC201386-250MG APOSPC201386-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C7H3BrF3NO2
Molekylvægt: 270 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036124
CAS-nummer: 959245-76-2