5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201383-250MG PC201383-1G PC201383-5G
APOSPC201383-250MGEA 603 DKK
APOSPC201383-250MG APOSPC201383-1G APOSPC201383-5G
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrF₂N₂O
Molekylvægt: 239.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12405789
CAS-nummer: 947249-13-0