1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201377-250MG PC201377-1G PC201377-5G
APOSPC201377-250MGEA 687 DKK
APOSPC201377-250MG APOSPC201377-1G APOSPC201377-5G
1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527695
CAS-nummer: 932373-92-7