2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201373-10G PC201373-1G PC201373-5G
APOSPC201373-10GEA 5000 DKK
APOSPC201373-10G APOSPC201373-1G APOSPC201373-5G
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₁Cl₂FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 914348-92-8