3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC201369-25G PC201369-5G
APOSPC201369-25GEA 634 DKK
APOSPC201369-25G APOSPC201369-5G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Kogepunkt: 183…184 °C
Massefylde: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04623547
CAS-nummer: 90389-84-7