6-Fluoro-7-azaindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 732 DKK
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Formel: C₇H₅FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659668
CAS-nummer: 898746-42-4