Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
PC201353-25G PC201353-5G
APOSPC201353-25GEA 2980 DKK
APOSPC201353-25G APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₈FNO₂
Molekylvægt: 169.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863683
CAS-nummer: 884497-46-5