2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201352-100MG PC201352-250MG PC201352-1G
APOSPC201352-100MGEA 610 DKK
APOSPC201352-100MG APOSPC201352-250MG APOSPC201352-1G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline
Formel: C₇H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05662401
CAS-nummer: 884494-98-8