4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201342-10G PC201342-1G PC201342-5G
APOSPC201342-10GEA 3190 DKK
APOSPC201342-10G APOSPC201342-1G APOSPC201342-5G
4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Molekylvægt: 163.5500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08459284
CAS-nummer: 878285-12-2