1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201340-250MG PC201340-1G PC201340-5G
APOSPC201340-250MGEA 319 DKK
APOSPC201340-250MG APOSPC201340-1G APOSPC201340-5G
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Molekylvægt: 139.1300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375077
CAS-nummer: 87674-21-3