5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201332-1G PC201332-5G
APOSPC201332-1GEA 1290 DKK
APOSPC201332-1G APOSPC201332-5G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formel: C7H5FN2O
Molekylvægt: 152.1300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09999137
CAS-nummer: 868271-13-0