6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 2920 DKK
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185819
CAS-nummer: 860296-24-8