2,4-Difluoro-3-Iodopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201318-250MG PC201318-1G
APOSPC201318-250MGEA 535 DKK
APOSPC201318-250MG APOSPC201318-1G
2,4-Difluoro-3-Iodopyridine 98%
2,4-Difluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂F₂IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09029861
CAS-nummer: 837364-88-2