2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
PC201305-10G PC201305-100G PC201305-25G PC201305-5G PC201305-1G
APOSPC201305-10GEA 850 DKK
APOSPC201305-10G APOSPC201305-100G APOSPC201305-25G APOSPC201305-5G APOSPC201305-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molekylvægt: 189.181 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01529875
CAS-nummer: 775-00-8
UN nummer: 2735
ADR: 8 III