Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC201296-10G
PC201296-100G
PC201296-25G
APOSPC201296-10GEA
623
DKK
APOSPC201296-10G
APOSPC201296-100G
APOSPC201296-25G
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molekylvægt: 169.1530 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09037917 CAS-nummer: 73792-08-2 |