6-Fluoro-1-tetralone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201285-1G PC201285-5G
APOSPC201285-1GEA 741 DKK
APOSPC201285-1G APOSPC201285-5G
6-Fluoro-1-tetralone 97%
6-Fluoro-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09031370
CAS-nummer: 703-67-3