4-Fluoro-7-azaindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 1290 DKK
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formel: C₇H₅FN₂
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08272231
CAS-nummer: 640735-23-5