2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201248-10G PC201248-25G
APOSPC201248-10GEA 775 DKK
APOSPC201248-10G APOSPC201248-25G
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04629633
CAS-nummer: 399-30-4