4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201247-250MG PC201247-1G
APOSPC201247-250MGEA 317 DKK
APOSPC201247-250MG APOSPC201247-1G
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine
Formel: C₉H₉FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836135
CAS-nummer: 398487-76-8