5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Fluoropyrimidine-2-carbonitrile
PC201244-10G PC201244-1G PC201244-5G
APOSPC201244-10GEA 6070 DKK
APOSPC201244-10G APOSPC201244-1G APOSPC201244-5G
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C5H2FN3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846243
CAS-nummer: 38275-55-7