Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
PC201238-10G PC201238-1G PC201238-5G
APOSPC201238-10GEA 3450 DKK
APOSPC201238-10G APOSPC201238-1G APOSPC201238-5G
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658469
CAS-nummer: 361336-80-3