4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201236-100G PC201236-25G PC201236-5G
APOSPC201236-100GEA 3300 DKK
APOSPC201236-100G APOSPC201236-25G APOSPC201236-5G
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112503
CAS-nummer: 34941-92-9