7-Fluoro-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-5GEA 327 DKK
APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅FN₂
Smeltepunkt: 123…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026976
CAS-nummer: 341-24-2