3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201207-1G PC201207-250MG
APOSPC201207-1GEA 1090 DKK
APOSPC201207-1G APOSPC201207-250MG
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃ClFNO
Molekylvægt: 217.6700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879244
CAS-nummer: 23123-11-7