3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201204-1G PC201204-250MG PC201204-5G
APOSPC201204-1GEA 482 DKK
APOSPC201204-1G APOSPC201204-250MG APOSPC201204-5G
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C8H5F2NO
Molekylvægt: 169.1300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847159
CAS-nummer: 228421-83-8