3-Fluoro-4-pyridone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Fluoro-4-hydroxypyridine, 3-Fluoropyridin-4-ol
PC201201-10G PC201201-1G PC201201-5G
APOSPC201201-10GEA 3310 DKK
APOSPC201201-10G APOSPC201201-1G APOSPC201201-5G
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
3-Fluoro-4-pyridone
Formel: C₅H₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 22282-73-1