4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 164 DKK
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₃IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972657
CAS-nummer: 97760-97-9