7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201199-1G PC201199-250MG PC201199-5G
APOSPC201199-1GEA 1560 DKK
APOSPC201199-1G APOSPC201199-250MG APOSPC201199-5G
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05861544
CAS-nummer: 220247-87-0