2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201189-1G PC201189-5G
APOSPC201189-1GEA 1020 DKK
APOSPC201189-1G APOSPC201189-5G
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12405741
CAS-nummer: 192927-69-8