Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201187-100MG PC201187-1G PC201187-250MG
APOSPC201187-100MGEA 753 DKK
APOSPC201187-100MG APOSPC201187-1G APOSPC201187-250MG
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16038807
CAS-nummer: 191478-99-6