3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC201171-5G PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA 610 DKK
APOSPC201171-5G APOSPC201171-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12828280
CAS-nummer: 172215-91-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III