2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201167-100MG PC201167-1G PC201167-250MG
APOSPC201167-100MGEA 644 DKK
APOSPC201167-100MG APOSPC201167-1G APOSPC201167-250MG
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₃ClFN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09746440
CAS-nummer: 1683-75-6