4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
PC201166-1G PC201166-250MG PC201166-500MG
APOSPC201166-1GEA 2360 DKK
APOSPC201166-1G APOSPC201166-250MG APOSPC201166-500MG
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃NO
Molekylvægt: 281.71 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044735
CAS-nummer: 1683-49-4