4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-5GEA 523 DKK
APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09056877
CAS-nummer: 147149-98-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III