4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
PC201111-1G PC201111-250MG PC201111-5G
APOSPC201111-1GEA 231 DKK
APOSPC201111-1G APOSPC201111-250MG APOSPC201111-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine
Formel: C₆H₃BrFNO
Molekylvægt: 204 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09870050
CAS-nummer: 128071-77-2