3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201100-100MG PC201100-1G PC201100-250MG
APOSPC201100-100MGEA 688 DKK
APOSPC201100-100MG APOSPC201100-1G APOSPC201100-250MG
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine
Formel: C5H2Br2FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193300
CAS-nummer: 1260843-59-1