3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 1310 DKK
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193285
CAS-nummer: 1257853-72-7