5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201096-100MG PC201096-1G PC201096-250MG
APOSPC201096-100MGEA 654 DKK
APOSPC201096-100MG APOSPC201096-1G APOSPC201096-250MG
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
Molekylvægt: 201 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18258637
CAS-nummer: 1256821-83-6