Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
PC201093-100MG PC201093-1G PC201093-250MG
APOSPC201093-100MGEA 1870 DKK
APOSPC201093-100MG APOSPC201093-1G APOSPC201093-250MG
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Molekylvægt: 193.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21336690
CAS-nummer: 1252782-43-6