3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201042-1G PC201042-250MG PC201042-5G
APOSPC201042-1GEA 994 DKK
APOSPC201042-1G APOSPC201042-250MG APOSPC201042-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formel: C10H11ClF3NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664837
CAS-nummer: 1188374-88-0