4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 1040 DKK
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18426013
CAS-nummer: 1147558-43-7