3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201025-1G PC201025-25G PC201025-5G
APOSPC201025-1GEA 494 DKK
APOSPC201025-1G APOSPC201025-25G APOSPC201025-5G
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Formel: C6H3FN2
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112524
CAS-nummer: 113770-88-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III