5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201017-1G PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA 622 DKK
APOSPC201017-1G APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.154 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972928
CAS-nummer: 106877-29-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III