4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201014-1G PC201014-250MG
APOSPC201014-1GEA 600 DKK
APOSPC201014-1G APOSPC201014-250MG
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₃Cl₂FN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11520450
CAS-nummer: 105806-13-1