Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
PC200606-1G PC200606-5G PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA 164 DKK
APOSPC200606-1G APOSPC200606-5G APOSPC200606-10G
Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉FO₃
Kogepunkt: 78…80 °C/0,05mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203990
CAS-nummer: 204707-42-6