Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-fluoro-2-methoxybenzoate
PC200606-1G
PC200606-5G
PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA
164
DKK
APOSPC200606-1G
APOSPC200606-5G
APOSPC200606-10G
Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
Methyl4-Fluor-2-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉FO₃ Molekylvægt: 184.17 g/mol Kogepunkt: 78…80 °C/0.05mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06203990 CAS-nummer: 204707-42-6 |